Learn More
3M™ Masque complet confort réutilisable 3M™ 6800
La légèreté de ce masque complet réutilisable assure confort et simplicité d'utilisation. La soupape expiratoire unique qui dirige l'air expiré et l'humidité vers le bas aide à réduire le dépôt de débris dans la valve, et permet un nettoyage facile et rapide.
184.95€
Spécification
Certifications/Conformité | NIOSH, ANSI Z87.1-2010 |
---|---|
Type de connexion | Bayonet |
Matériau | Élastomère silicone, thermoplastique |
Type de produit | Full Facepiece Respirator |
À utiliser avec (application) | Montage, nettoyage, démolition, entretien des installations, meulage, fonctionnement des machines, peinture, remise en état, ponçage, soudage |
Requires: Compatible cartridges and/or filters (sold separately). Compatible with Series 2000 and 7093 filters and Series 6000 cartridges.
Code produit | Marque | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15283467
|
3M™
7100015051 |
Medium | N/A | ||||||
Description
- La légèreté de ce masque complet réutilisable assure confort et simplicité d'utilisation.
- L'adaptateur central unique qui dirige l'air expiré et l'humidité vers le bas aide à réduire le dépôt de débris dans la valve, et permet un nettoyage facile et rapide.
- Oculaire panoramique pour un large champ visuel et une excellente vision
- Légèreté, design équilibré avec un joint facial en silicone pour un plus grand confort et durabilité
- Pièce faciale en élastomère souple hypoallergénique
Certifications
NIOSH approved for 3M Negative Pressure Air-Purifying Respirators, Positive-Pressure Dual Airline Respirators, and some 3M PAPRs (with DIN adapter).
Compliance
NIOSH approved for 3M Negative Pressure Air-Purifying Respirators, Positive-Pressure Dual Airline Respirators, and some 3M PAPRS (with DIN adapter).
Spécification
NIOSH, ANSI Z87.1-2010 | |
Élastomère silicone, thermoplastique | |
Montage, nettoyage, démolition, entretien des installations, meulage, fonctionnement des machines, peinture, remise en état, ponçage, soudage | |
Large lens with scratch-resistant hard coating |
Bayonet | |
Full Facepiece Respirator | |
Cartouche 3M™ série 6000, filtre 2000, 2200, 7000 ou 5000 ou système de conduite à air double 3M™ | |
4 points |