Learn More
3M™ Combinaison de protection jetable blanche 4540+
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3X-Large
XXXXL
Description
- La technologie supérieure à double matériau offre à la fois des performances de protection et du confort
- Excellente barrière contre les particules sèches et les éclaboussures de produits chimiques liquides limitées (type CE 5/6)
- Matériau microporeux laminé à très faible peluchage, doux et léger
- Panneau arrière en SMMMS respirant pour une meilleure circulation de l’air et une réduction du stress thermique
- Fermeture éclair à double sens avec rabat-tempête entièrement refermable
- Conception de capuche à trois panneaux pour une compatibilité accrue avec l’EPI complémentaire
- Manchettes tricotées et taille et chevilles élastiques pour un confort accru et une plus grande liberté de mouvement
- Traitement antistatique
- Faible peluchage
Spécification
Spécification
Type de produit | Combinaison de protection |
Dimensions | M |
Sexe | Unisexe |
Matériau | Polyéthylène et polyester / laminé de polyéthylène |
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Type de taille | Élastique |
Type de cheville | Élastique |
Type de manchette | Maille |
Type de goulot | Capuche |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 6
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Combinaison de protection jetable blanche 4540+ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu