Learn More
3M™ Combinaisons de protection jetables série 4510 Code produit.: 11963734
Expédition estimée: 16-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
3M™ Combinaisons de protection jetables série 4510
Code produit. 11963734
M
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Code produit. 11963734
Marque: 3M™ 7000089662
Expédition estimée: 16-06-2025
Certifiée pour une protection de catégorie III, type 5/6, la combinaison de protection 3M™ 4510 est une solution économique pour vous protéger des projections de certains produits chimiques liquides dangereux.
  • Combinaison de type 5/6 conçue pour offrir une protection économique contre les poussières dangereuses et les éclaboussures de liquides limitées
  • Protection contre les agents biologiques EN 14126
  • Fabriquée dans un non tissé souple et léger avec un laminé microporeux offrant une protection contre les éclaboussures, une résistance et une respirabilité
  • Protection certifiée contre les poussières dangereuses de type 5/6 et les éclaboussures de liquides limitées
  • Conception à capuche à 2 panneaux, fermeture éclair à 2 sens avec rabat-tempête et ouvertures élastiques pour réduire le risque d’exposition cutanée
  • Revêtement antistatique EN 1149-5 pour réduire les décharges statiques et les risques d’étincelles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Cleanroom Coveralls
Dimensions M
Matériau Polyéthylène microporeux
Couleur Blanc
Jetable Oui
Type de cheville Élastique
Type de manchette Élastique
Type de bouchon Fermeture éclair à 2 sens avec fermeture sous patte
Type de couture Lié
Stérilité Non stérile
Revêtement Antistatique
Certifications/Conformité EN 13034 Type 6, EN ISO 13982-1 Type 5, EN 1149-1:2006, ASTM D2859-96, CE
Description Combinaison blanche en film laminé en PP/PE, fermeture éclair en nylon sur ruban en polyester, élastique en caoutchouc néoprène, fil polyester
Sans latex Oui
Modèle 4510-M
Taille (impériale) de la poitrine 36 à 39 in
Taille (impériale) de la couture d’entrejambes 30 po
Taille (impériale) de la taille 50 in
Taille (métrique) de la poitrine 91,44 à 99,06cm
Taille (métrique) de la couture d’entrejambes 76,2cm
Taille (métrique) de la taille 127 cm
À utiliser avec (application) Pulvérisation de peinture, polissage des métaux, entretien des machines ou des véhicules (huiles et graisses) et nettoyage et traitement industriels généraux, protège contre les éclaboussures légères de liquides et les poussières dangereuses
Hauteur (impériale) de 5,5 à 5,75 ft
Hauteur (métrique) 167 à 176 cm
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
Afficher plus Afficher moins
  • 3M Safety Solutions - Protective coveralls overview
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      3M Safety Solutions - Protective coveralls overview
    Correction du contenu d'un produit
    Nom du produit
    3M™ Combinaisons de protection jetables série 4510 >