Learn More
Fisherbrand™ Plateforme rotative 3D
Code produit. p-9322008 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
Prise EU, UK, CN
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15504080
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Tapis en caoutchouc bosselé ; 6 bandes de fixation de tube
Offre un mouvement orbital lisse pour le mélange dans les flacons, les boîtes, les plaques et les tubes de culture.
Cette plateforme rotative offre un mouvement orbital lisse pour le mélange dans les flacons, les boîtes, les plaques et les tubes de culture
Inclut un tapis en caoutchouc bosselé et 6 bandes de sécurité pour tube
  • Réglage simple de la vitesse de 2 à 80 tr/min.
  • Mouvement non agressif idéal pour les gels de coloration sans détruire les bords ou pour garder les tissus fragiles intacts pendant l’incubation 
  • La grande plateforme peut accueillir les récipients les plus couramment utilisés grâce à un tapis antidérapant qui empêche le patinage 
  • L’alimentation basse tension permet un fonctionnement en chambre froide sûr et une faible consommation d’énergie 
  • La plage de températures de fonctionnement de 5°C à 40°C permet une utilisation dans des réfrigérateurs ou des incubateurs qui ne sont pas à CO2
  • Fonctionnement continu ou programmé avec arrêt automatique 
  • L’écran affichera les derniers réglages utilisés, même après une mise hors tension.
  • Poursuivez l’exécution à la dernière vitesse définie et avec le temps restant lorsque la puissance est rétablie.
  • Alarme sonore et visuelle : En mode programmé, lorsque le décompte atteint zéro, l’alarme retentit 5 fois, puis l’affichage de la durée indique “Fin” et clignote en permanence. Vous pouvez interrompre l’alarme en appuyant sur n’importe quelle touche.
  • Prise internationale 
Garantie
2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Angle d’inclinaison
Vitesse de rotation 2 à 80 tr/min
Tension 100/240 V
Plage de températures (métrique) 5°C à 40°C
Certifications/Conformité CE
Type de bouchon Prise EU, UK, CN
Matériau Plateforme en aluminium
Dimensions (L x l) de la plateforme 306 x 266 mm
Dimensions (L x l x H) 415 x 293 x 170 mm
Modèle Prise internationale
Affichage LED
Plage de durée 0 min à 99 h et 59 min