Learn More
Uvex™ Combinaisons de protection chimique classiques 3B Chem
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Conditionnement:
25 pièces
Description
- Matériau très résistant combiné à des coutures soudées et collées par ultrasons pour garantir une barrière efficace et une sécurité maximale
- Imperméable aux liquides
- Matériau à faible bruit
- Sans silicone ni substances altérant l’hydrophobie de la peinture
- Matériau : Polypropylène non-tissé laminé avec un film en polypropylène
- Offrent une protection contre une large gamme de produits chimiques
- Un passe-doigt pour le majeur empêchent les manches de glisser le long du bras
- Rabat à fermeture éclair auto-adhésif pour une protection optimale
- Propriétés anti-statiques
- Protection contre les maladies infectieuses
- Matériau léger et durable
- Grip textile doux pour la peau à l’intérieur
- Taille élastiquée pour un ajustement parfait
- Fermetures sûres et pratiques grâce aux bandes élastiques sur la capuche, les bras et les jambes
- Tirette de fermeture éclair confortable
Spécification
Spécification
| Type de produit | Vêtements de protection chimique |
| Dimensions | S |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Polypropylène |
| Couleur | Jaune |
| Jetable | Single-use |
| Type de taille | Élastique |
| Type de cheville | Elastic |
| Type de manchette | Covered Elastic |
| Type de goulot | Capuche |
| Afficher plus |