Learn More
Fisherbrand™ Plaques en PP 384 puits
Offrent une densité de puits supérieure pour l’utilisation économique de réactifs onéreux
Marque: Fisherbrand™ 235900
Description
- Conviennent parfaitement pour le stockage de bibliothèques de composés et d’acides nucléiques
- Résistant aux produits chimiques
- Supportent des températures allant de -80°C à +80°C (-112°F à +176°F)
- Encombrement conforme aux recommandations ANSI™ pour une utilisation optimale dans les systèmes de manipulation et de distribution des liquides automatisés
Spécification
ANSI | |
16 x 24 | |
En PP | |
Non stérile |
Étalon | |
Rouge | |
384 | |
Pour le stockage de bibliothèques de composés et d’acides nucléiques |
Vidéos
-
Fisherbrand Advantage aspiration system