Learn More
Thermo Scientific™ Microplaques à 384 puits WebSeal en plastique, sans revêtement
Pour les applications ou tests standard, vous bénéficiez d’une excellente résistance aux solvants et d’un faible bruit de fond grâce à ces microplaques à 384 puits en polypropylène de haute qualité.
Marque:  Thermo Scientific™ 60180-P137
Code produit. 15132709
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Pour toutes les applications et tous les tests de routine ou standard, vous bénéficiez d’une excellente résistance aux solvants et d’un faible bruit de fond avec les microplaques à 384 puits en plastique sans revêtement Thermo Scientific™ WebSeal. Fabriquées en polypropylène de haute qualité testé pour la GC.
Idéales pour :
  • Activité QA/QC des secteurs pharmaceutiques et industriels
  • Screening haut débit (HTS)
  • Collecte et stockage d’échantillons
  • Chimie combinatoire
  • Tests en phase liquide
En polypropylène résistant aux produits chimiques et à la chaleur
  • Grande compatibilité chimique avec l’alcool, l’acétonitrile et avec d’autres solvants HPLC courants
  • Supportent des températures de -80°C à +121°C
  • Testées par GC pour garantir un niveau faible de substances extractibles
Compatibilité élevée avec les instruments
  • Dimensions standard ANSI et SBS
C17
  • Formats de puits étroits et profonds
  • Puits à fond en U et en V, garantissant une récupération optimale des échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Étalon
Microplaque
384
Non stérile
252 μl
60 Packs
22 mm
16 x 24
Polypropylene
5 à 240 μl
Non-coated
Round Bottom (U-well)
60 Microplates