Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 384-Well Mid-well Plates, Square V-Bottom, Level 1 Everyday Analysis
Use SureSTART™ WebSeal™ 384-Well Mid-well Plates, Square V-Bottom, Performance Level 1, for everyday chromatography analysis. They are Specification Certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Marque:  Thermo Scientific™ 60180-P107
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 0.40000kg
Code produit. 15122709
  • 59.04€ / 5 pièces
En stock
Description
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 1 WebSeal™ 384-Well Square V-Bottom Mid-well Plates are designed for everyday chromatography analysis.
They provide an affordable choice for use with most HPLC/UHPLC instrument types, and are ideal for non-regulated laboratories using water, water and polar solvents and polar solvents.
These 384-well plates are specification certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards. Seal these well plates with SureSTART WebSeal 384-Well Plate Sealing Mats, Square, Level 1.
En polypropylène résistant aux produits chimiques et à la chaleur
  • Grande compatibilité chimique avec l’alcool, l’acétonitrile et avec d’autres solvants HPLC courants
  • Résistent à des températures de −80°C à +121°C
  • Testées pour la GC pour garantir une faible teneur en substances extractibles
Compatibilité élevée avec les instruments
  • Dimensions standard ANSI et SBS
C17
  • Formats de puits peu profonds et profonds
  • Puits à fond en U et en V, garantissant une récupération optimale des échantillons
Spécification
Spécification
Specification Certified, GC/MS Tested
WebSeal™
Polypropylène
5 à 240 μl
Sans revêtement
En forme de V
-80°C to 121°C
Mid-well
16 x 24
Clear
384
Non stérile
252 μl
5 Plates
22 mm