Learn More
Thermo Scientific™ Microplaques à 384 puits WebSeal en plastique, sans revêtement
Pour les applications ou tests standard, vous bénéficiez d’une excellente résistance aux solvants et d’un faible bruit de fond grâce à ces microplaques à 384 puits en polypropylène de haute qualité.
Marque: Thermo Scientific™ 60180-P106
Description
Pour toutes les applications et tous les tests de routine ou standard, vous bénéficiez d’une excellente résistance aux solvants et d’un faible bruit de fond avec les microplaques à 384 puits en plastique sans revêtement Thermo Scientific™ WebSeal. Fabriquées en polypropylène de haute qualité testé pour la GC.
Idéales pour :- Activité QA/QC des secteurs pharmaceutiques et industriels
- Screening haut débit (HTS)
- Collecte et stockage d’échantillons
- Chimie combinatoire
- Tests en phase liquide
En polypropylène résistant aux produits chimiques et à la chaleur
- Grande compatibilité chimique avec l’alcool, l’acétonitrile et avec d’autres solvants HPLC courants
- Supportent des températures de -80°C à +121°C
- Testées par GC pour garantir un niveau faible de substances extractibles
Compatibilité élevée avec les instruments
- Dimensions standard ANSI et SBS
C17
- Formats de puits étroits et profonds
- Puits à fond en U et en V, garantissant une récupération optimale des échantillons
Spécification
Étalon | |
Microplaque | |
384 | |
Non stérile | |
58 μl | |
25 Microplates |
16 x 24 | |
Polypropylene | |
2 à 35 μl | |
Non-coated | |
Round Bottom (U-well) | |
14.4 mm |