Learn More
Thermo Scientific™ Microplaques 384 puits avec revêtement en verre WebSeal Plate+
Description
Alternative pratique et économique aux plaques en verre plein, les microplaques Thermo Scientific™ 384 puits avec revêtement en verre WebSeal Plate+ offrent une résistance aux produits chimiques semblable à celle du verre, tout en conservant les avantages du polypropylène. Elles constituent également une solution idéale pour les applications dans lesquelles les microplaques en plastique ne sont pas adaptées, et permettent de ne plus utiliser les inserts en verre.
Résistance chimique identique au verre et avantages du plastique
- Microplaques légères de haute précision en polypropylène revêtues d’une épaisse couche de 200 nm de dioxyde de silicone
- Chimiquement et thermiquement résistantes ; tolèrent des températures de -80°C à +80°C
Compatibilité élevée avec les instruments
- Dimensions standard ANSI et SBS
Formats de puits adaptés à toutes les applications
- Volumes 120 µl ou 240 µl
- Puits à fond arrondi pour une récupération optimale des échantillons
Spécification
Spécification
| Format | Étalon |
| Array | 16 x 24 |
| Conditionnement | 10 Pk. |
| Gamme de produits | Webseal |
| Type de produit | Glass Coated Microplate |
| Matériau | Polypropylène avec revêtement en verre |
| Nbre de puits | 384 |
| Volume (métrique) de travail | 90 μl |
| Volume total (métrique) du puits | 120 μl |
| Type de puits | U |
| Afficher plus |