Learn More
Greiner Bio-One Microplaques en polystyrène à fond en F à 384 puits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Traitement de surface:
FLUOTRAC 200
FLUOTRAC 600
LUMITRAC 200
LUMITRAC 600
Conditionnement:
40 pièces
Description
- Apyrogène
- Matériau : PS
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
- Suivi possible sur tout le processus de production via le système de numéro de LOT défini
- Espacement entre puits : 4,5mm
Certifications
DIN ISO 9001
Spécification
Spécification
| Format | Étalon |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Array | 16 x 24 |
| Couleur | Noir |
| Matériau | PS |
| Nbre de puits | 384 |
| Stérilité | Non stérile |
| Traitement de surface | FLUOTRAC 200 |
| Type de puits | Plat |
| Quantité | 40/boîte |