Learn More
Grant Instruments™ Agitateur-rotateur multifonction vertical 360°
Click to view available options
Nbre de positions:
26
48
Capacité de charge (métrique):
0,5 kg
0,8 kg
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Rotation verticale à 360°, mouvement de va-et-vient et vibration dans un seul produit compact
- Vitesse de rotation verticale : 1 à 100 tr/min
- Rotation réciproque : angle de braquage 1 à 90°
- Vibration : programmable en 1 à 5 secondes
- Séquence de fonctions entièrement programmable, y compris la pause
- Moteur fiable et très silencieux
- Compact avec un profil bas et un faible encombrement
- Fourni avec une plateforme pouvant accueillir jusqu’à 48 microtubes
Spécification
Spécification
| Angle d’oscillation | 1 à 90° (réciproque) 1 à 5° (vibratoire) |
| Capacité de charge (métrique) | 0,8 kg |
| Vitesse de rotation | 1 à 100 tr/min |
| Alimentation électrique | 120/230 V, 50/60 Hz |
| Tension | 120/230 V |
| Plage de températures (métrique) | 4°C à 40°C |
| Puissance | 18 W |
| Ampérage | 0,75 A |
| Rotation | 360°, vertical |
| Type de produit | Agitateur rotatif |
| Afficher plus |