Learn More
Applied Biosystems™ Étalon de séquençage, BigDye Terminator™ v3.1, pour 3500/SeqStudio™ Flex
L’ADN contenu dans la préparation a été lyophilisé pour maximiser la stabilité. Les deux enzymes hydrolytiques utilisées dans ce kit, la phosphatase alcaline de la crevette et l’exonucléase I, éliminent efficacement les dNTPs et amorces en excès.
Marque: Applied Biosystems™ 4404312
386.34 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21975" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.01400kg
Includes: Le kit contient quatre tubes d’ADN d’une séquence de 1 200 paires de base connue préparée avec BigDye® Terminator v3.1. Chaque tube peut effectuer un étalonnage spectral / contrôle des performances et/ou un séquençage de contrôle sur les analyseurs génétiques de la série Applied Biosystems 3500 et SeqStudio Flex.
Description
Le kit d’étalons de séquençage BigDye Terminator v3.1 comprend quatre tubes, chacun d’entre eux contenant suffisamment d’ADN d’une séquence de 1 200 paires de base préparées connue avec du BigDye Terminator v3.1 pour effectuer un étalonnage spectral / contrôle des performances et/ou un séquençage de contrôle sur les analyseurs génétiques de la série Applied Biosystems 3500 et SeqStudio Flex. L’ADN contenu dans la préparation a été lyophilisé pour maximiser la stabilité.Informations sur la commande
4 tubes
Spécification
Le kit contient quatre tubes d’ADN d’une séquence de 1 200 paires de base connue préparée avec le BigDye Terminator v3.1. Chaque tube peut effectuer un étalonnage spectral⁄contrôle des performances et⁄ou un séquençage de contrôle sur l’analyseur génétique de la série Applied Biosystems 3500 ou SeqStudio Flex. Conserver le kit entre -15 et -25°C. | |
Séquençage | |
BigDye Terminator™, BigDye ™ | |
4 tubes |
3500 Series Genetic Analyzers, SeqStudio Flex Series Genetic Analyzers | |
ROX, TAMRA™, Rhodamine 110, Rhodamine 6G | |
Normes de séquençage | |
Glace carbonique |
Usage exclusivement réservé à la recherche