Learn More
Nalgene 32 oz. Narrow Mouth Bottle
All the effectiveness of the wide mouth bottle with a narrower opening for controlled hydration.
3.26€ - 14.25€
Spécification
Capacité (métrique) | 946 mL |
---|---|
Capacité (impériale) | 32 oz. |
Bouche | Étroit |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17140056
|
Nalgene
2078-2027 |
Gris |
3.28€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17150056
|
Nalgene
2078-2028 |
Bleu |
3.26€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-01-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17160056
|
Nalgene
2078-2053 |
Vert truite |
3.28€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17170056
|
Nalgene
2078-2075 |
Mousse blanchâtre |
14.25€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Specially designed lip ideal for keeping the flow, without the stress of a mess
- Tough and guaranteed for life
Spécification
946 mL | |
32 oz. | |
Étroit |