Learn More
Nalgene 32 oz. Narrow Mouth Bottle
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Gris
Mousse blanchâtre
Vert truite
Description
- Lèvre spécialement conçue, idéale pour maintenir le débit, sans le stress d’un gâchis
- Robuste et garanti pour la vie
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 946 mL |
Capacité (impériale) | 32 oz. |
Couleur | Mousse blanchâtre |
Bouche | Étroit |