Learn More
Masterflex™ Débitmètre à turbine en acier inox 316
Code produit. 11747238
Click to view available options
Gamme de débit:
De 8 à 76 LPM
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11747238
Marque: Masterflex™ 0560909
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Débitmètre totalisateur inox haute résistance chimique
• Débit 4 à 760L/min pression max 207 bar
• Totalisateur 6 chiffres
• Corps acier inox 316
• Pour liquide visqueux jusqu'à 2000 cP
• La rotation d'une turbine génère des impulsions électriques proportionnelles au débit
• Bonne compatibilité chimique
• Corps acier inox 316, rotor et support en PVDF, axe en carbure de tungstène, chambre en acier inox et palier en céramique
• Débitmètre inox
Spécification
Type Débitmètre à turbine
Précision ± 2 % (mesures)
Float Material Acier inoxydable (316)
Pression nominale 1500 psi
Raccordements 1/8 po NPT (F)
Gamme de débit De 8 à 76 LPM
À utiliser avec (application) Excellent choix pour la plupart des applications industrielles basiques de mesure de débit
Hauteur (métrique) 50 mm
Détails du bloc d’alimentation Deux piles au lithium de 3 V
Reproductibilité ± 0,1%
Largeur (métrique) 110 mm
Température (métrique) 60°C
Poids (métrique) 3,2 kg