missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hanna Instruments™ Mini-agitateur avec protection en acier inox robuste

Idéal pour l’agitation d’échantillons de réaction exothermique ou de solutions corrosives susceptibles d’endommager une protection en plastique. Le mini-agitateur Hanna Instruments™ avec protection en acier inox robuste est un agitateur magnétique compact et léger (capacité de 2,5 l) doté d’une protection en acier inox AISI 316.

Marque:  Hanna Instruments™ HI300N-2

Code nomenclature Nacres: NB.72

Informations supplémentaires : Poids : 5.00000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 10040851

  • 826.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-09-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

Lors des mesures d’électrochimie, l’échantillon testé doit être agité. Un agitateur magnétique permet un mélange correct et garantit l’homogénéité de la consistance et de la température de l’échantillon. L’agitation de l’échantillon permet également de réduire le temps de réponse pour une lecture stable.

L’agitateur magnétique HI300N est compact et léger, ce qui facilite la manipulation dans un laboratoire. L’espace limité sur les paillasses de laboratoire n’est plus un problème grâce à cet agitateur durable et peu encombrant. Les voyants LED d’alimentation garantissent aux utilisateurs que l’agitateur est en fonctionnement. Le revêtement en plastique durable résiste aux effets nocifs des déversements accidentels de produits chimiques.

  • Rentable—Aucune dépense supplémentaire pour un élément chauffant
  • Compact—Nécessite peu de place pour conserver un précieux espace sur les paillasses
  • Contrôle électronique de la vitesse—Réglez facilement et précisément la vitesse de 100 à 1000 tr/min
  • Dispositif Speedsafe™—Contrôle la vitesse lors du retrait soudain de la charge
  • Revêtement en acier inox—Résistance accrue à la corrosion et à la chaleur
  • Protection par fusible—Fusibles remplaçables et circuit mis à la masse en cas de court-circuit
Spécification

Spécification

100 à 1 000 tr/min
230/100 - 120/100 V
70 mm
230/240 V, 50/60 Hz
Fourni avec protection acier inoxydable, micro-barreau d’agitation et instructions.
0°C à 50°C
3,1 lb
Acier inoxydable
180 x 180 x 70 mm (7,1 x 7,1 x 2,8 in)
180 mm
50/60 Hz
HI 300
Heavy-Duty Magnetic Stirrer
1,4 kg
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions