Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamis de test en acier inoxydable avec soudure de brasage tendre, diamètre 315 x  hauteur 55 mm
Particules tamisées dans une large gamme de porosités. Ces tamis de test en acier inox ont des soudures douces, une hauteur interne de 55 mm et un diamètre de 315 mm.
Marque:  Linker Industrietechnik™ 553.155.222-067
Code produit. 11765408
  • 457.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Racks en acier inox avec une hauteur interne de 55 mm
  • Diamètre : 315 mm
  • Peau de tamis de test en acier inox
  • Soudure douce
  • Numéro d’identification et certificat de conformité
  • Résistant à des températures jusqu’à 170°C
Spécification
Spécification
1Each
Tamis
Acier inoxydable
315mm
3,15mm
Conformité 2.1 EN 10 204 et ISO 3310-1
55mm