Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 305 x 40 mm (dia. x H), certifié ISO, porosités : Moins de 10 mm
Marque: RETSCH 60.158.001600
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Spécification
Acier inoxydable | |
Acier inoxydable | |
1Chaque | |
Tamis | |
Acier inoxydable | |
Certificat de conformité |
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie | |
305mm | |
1,60mm | |
ISO 3310/1 | |
Agitateur AS 300 | |
40 mm |