Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 305 x 40 mm (dia. x H), certifié ISO, porosités en micromètres
Marque:  RETSCH 60.158.000038
Code produit. 10238931
  • 539.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
1Each
Tamis
Acier inoxydable
Certificat de conformité
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie
Acier inoxydable
38 μm
ISO 3310/1
Agitateur AS 300
40mm
305mm