Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 305 x 40 mm (dia. x H), certifié ASTM, porosités : Moins de 10 mm
Marque:  RETSCH 60.159.002000
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 10064781
  • 283.02€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-11-2024
Spécification
Acier inoxydable
Acier inoxydable
1Chaque
Tamis
Acier inoxydable
40 mm
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie
305mm
2 mm
ASTM E 11
Agitateur AS 300