Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 305 x 40 mm (dia. x H), avec trous ronds, porosité : Moins de 10 mm
Marque:  RETSCH 60.146.003150
Code produit. 10554593
  • 621.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
1Each
Tamis
Acier inoxydable
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie
Acier inoxydable
3,15mm
ISO 3310/2
40 mm
305mm