Learn More
Sampling Systems™ Récipients de stockage en acier inox 304 sans pinces à bascule
Ces récipients de stockage en acier inox 304 sont une excellente option pour le stockage polyvalent en laboratoire.
645.00€ - 1570.00€
Spécification
Type de produit | Récipient de stockage |
---|---|
Bouchon inclus | Oui |
Type de bouchon | Couvercle encastré avec poignée |
À utiliser avec (application) | Stockage polyvalent |
Matériau | Acier inox |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15899671
|
Sampling Systems™
A454-20 |
20 L |
645.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15809681
|
Sampling Systems™
A454-25 |
25 l |
785.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15819681
|
Sampling Systems™
A454-30 |
30 l |
845.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15829681
|
Sampling Systems™
A454-50 |
50 l |
1030.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15839681
|
Sampling Systems™
A454-75 |
75 L |
1285.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15889671
|
Sampling Systems™
A454-100 |
100 l |
1570.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Fabriqués en acier inox 304 durable
- Intérieur sans fissure
- Couvercle encastré bien ajusté
- Chacun disposant de deux poignées robustes
- Fond plat avec bague de carillon pour une protection accrue
- Construction légère
- Disponibles dans une large gamme de capacités pour répondre à vos besoins spécifiques
Spécification
Récipient de stockage | |
Couvercle encastré avec poignée | |
Acier inox |
Oui | |
Stockage polyvalent |