Learn More
Fisherbrand™ Spatules Chattaway micros avec revêtement en PTFE en acier inox
Obtenez des résultats exceptionnels lorsque vous utilisez la spatule à revêtement en PTFE en acier inox pour vos principaux travaux de laboratoire. Idéales pour les applications biologiques, microbiologiques et pharmaceutiques, les spatules Chattaway micros avec revêtement en PTFE en acier inox Fisherbrand™ sont très utilisées, robustes, abordables et résistantes à la plupart des solvants.
10.80€ - 11.65€
Spécification
Quantité | 1 de chaque |
---|---|
Revêtement | PTFE Xylan™ |
Type de produit | Spatule |
À utiliser avec (application) | Idéales pour les applications biologiques, microbiologiques et pharmaceutiques |
Largeur (métrique) de lame | 4 mm |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11523512
|
Fisherbrand™
|
100 mm |
10.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11543512
|
Fisherbrand™
|
200 mm |
11.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11533512
|
Fisherbrand™
|
150 mm |
11.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Résistent à la détérioration due à un contact avec de l’eau portée à ébullition, des acides, des bases et la plupart des solvants
- Parfaites pour une utilisation dans un large éventail de composés
- Idéales pour les applications biologiques, microbiologiques et pharmaceutiques
- Largement utilisées, robustes et abordables
Spécification
1 de chaque | |
Spatule | |
4 mm | |
Acier inoxydable |
PTFE Xylan™ | |
Idéales pour les applications biologiques, microbiologiques et pharmaceutiques | |
-195°C à +260°C |