Learn More
Fisherbrand™ Spatules Chattaway moyennes avec revêtement en PTFE en acier inox
Obtenez des résultats exceptionnels lorsque vous utilisez la spatule à revêtement en PTFE en acier inox pour vos principaux travaux de laboratoire. Idéales pour les applications biologiques, microbiologiques et pharmaceutiques, les spatules moyennes à revêtement en PTFE en acier inox Fisherbrand™ Chattaway sont largement répandues, robustes, abordables et résistantes à la plupart des solvants.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- Résistent à la détérioration due à un contact avec de l’eau portée à ébullition, des acides, des bases et la plupart des solvants
- Parfaites pour une utilisation dans un large éventail de composés
- Idéales pour les applications biologiques, microbiologiques et pharmaceutiques
- Largement utilisées, robustes et abordables
- Longueur = 100 mm
- Largeur = 10 mm
- Diamètre du corps central de 3,65 mm – “moyen”
- Une extrémité plate, l’autre extrémité à un angle de 45°
Spécification
1 de chaque | |
Spatule | |
10 mm | |
Acier inoxydable |
PTFE Xylan™ | |
Idéales pour les applications biologiques, microbiologiques et pharmaceutiques | |
-195°C à +260°C | |
100 mm |