Learn More
Fisherbrand™ Spatules en acier inox avec revêtement en PTFE aux extrémités et une extrémité cuillère
Obtenez de meilleurs résultats lorsque vous utilisez la spatule-cuillère pour vos principaux travaux en laboratoire. Fabriquée en acier inox et revêtue de PTFE, la spatule en acier inox avec revêtement en PTFE aux extrémités et une extrémité cuillère Fisherbrand™ est idéale pour la manipulation des produits chimiques et empêche la perte de quantités critiques dues à l’adhérence.
13.75€ - 17.80€
Spécification
Quantité | 1 de chaque |
---|---|
Capacité (métrique) | 2 mL |
Revêtement | PTFE Xylan™ |
Type de produit | Spatule |
À utiliser avec (application) | Idéales pour les applications biologiques, microbiologiques et pharmaceutiques |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11573512
|
Fisherbrand™
2110 |
120 mm |
13.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11583512
|
Fisherbrand™
2111 |
150 mm |
15.20€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11593512
|
Fisherbrand™
2113 |
210 mm |
17.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Spatule à double extrémité
- Revêtement une couche en PTFE qui empêche l’accumulation sur les surfaces
- Empêche la perte de quantités critiques dues à l’adhérence
- Revêtement entièrement en PTFE : idéal pour la manipulation des produits chimiques
- Acier inox 304 avec revêtement en PTFE
- Longueur : 120 mm de long
- Dimension de la cuillère : 20 mm de large
- Capacité de la cuillère (liquide) = 2 ml
Spécification
1 de chaque | |
PTFE Xylan™ | |
Idéales pour les applications biologiques, microbiologiques et pharmaceutiques | |
-195°C à +260°C |
2 mL | |
Spatule | |
20 mm | |
Acier inoxydable |