Learn More
Fisherbrand™ Spatules Chattaway en acier inox
Racle et soulève les matériaux dans des bouteilles ou des flacons. Les spatules Chattaway en acier inox Nickel Electro™ sont non magnétiques avec une finition brillante. Peuvent être utilisées pour des applications stériles.
28.60€ - 45.95€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Quantité | 5 Paquets |
Finition | Luminosité |
À utiliser avec (application) | Pour les applications stériles |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11726607
|
Fisherbrand™
2310 |
100 mm |
28.60€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11523502
|
Fisherbrand™
2317 |
300 mm |
45.95€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11533502
|
Fisherbrand™
2318 |
350 mm |
43.40€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Permet de gratter et de prélever des matières dans des bouteilles ou des flacons. Les spatules Chattaway en acier inox Nickel Electro™ non magnétiques ont une finition brillante. Peuvent être utilisées pour des applications stériles.
- Fabriquées en acier inox 304 18/8
- L’extrémité courbée et arrondie est utile pour racler ou soulever des matériaux dans des bouteilles ou des flacons
- Non magnétique
- Finition brillante
Spécification
Autoclavable | |
5 Paquets | |
Pour les applications stériles | |
-196°C à +550°C |
Stérile | |
Luminosité | |
10 mm | |
Acier inoxydable |