Learn More
Nickel Electro™ Spatule cuillère décalée de laboratoire en acier inox à longue portée
Tous les produits Nickel-Electro Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
300 mm
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Acier inox 304
- Non magnétique
- Finition brillante
- La forme incurvée unique de la cuillère permet un contact avec tous les coins des flacons et des récipients, ce qui réduit les pertes d’échantillons.
- L’extrémité alternative peut être utilisée comme un grattoir pour retirer des éclats d’échantillons durs ou comme spatule pour l’échantillonnage ou le soulevage.
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 de chaque |
| Stérilité | Stérile |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Type de produit | Cuillère de laboratoire |
| Finition | Luminosité |
| À utiliser avec (application) | Pour les applications stériles |
| Température (métrique) Max | -196°C à +550°C |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Longueur (métrique) | 300 mm |