Description
- Spatules, corps Chattaway en nickel et acier inox de 3,6 mm, corps micro en nickel et acier inox de 1,6 mm.
- Spatule à dépression, extrémité à lame à dépression mesurant 8 mm de large x 50 mm de long x 1,5 mm de profondeur
- Fabriquée en acier inox norme 304
- Pour des applications stériles
- Utilise le meilleur acier inox 304 résistant à la corrosion
- Disponible en boîtes standard de 5
Spécification
5 Paquets | |
Autoclavable | |
Pour les applications stériles | |
-196°C à +550°C | |
150 mm |
Stérile | |
Spatule creuse | |
8 mm | |
Acier inoxydable |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Spatules Chattaway en acier inox > Longueur :150mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu