Learn More
Sampling Systems™ Louche Enviro 300 ml
Méthode simple mais efficace pour prélever un échantillon de surface.
Marque: Sampling Systems™ A725-300
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
ulli Il suffit d’abaisser le seau dans le liquide /lili En acier inox /lili Peut être commandé avec une chaîne en acier inoxydable ou un cordon tressé en polypropylène /lili Contient 300 ml /li/ulSpécification
Seau Sampling | |
300 ml | |
Acier inoxydable | |
En métal |