Learn More
Thermo Scientific™ Étalons de taille Nanosphere™ série 3000
Vérifiez aisément les tailles des bactéries, des virus, des ribosomes et des constituants sous-cellulaires grâce à ces étalons de taille.
Marque: Thermo Scientific™ 3450A
341.56 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21860" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.21600kg
Description
Vérifiez aisément les tailles des bactéries, des virus, des ribosomes et des constituants sous-cellulaires grâce aux étalons de taille Thermo Scientific™ Nanosphere™ série 3000, une excellente solution pour toute application qui nécessite un étalon de taille traçable NIST™ avec un écart-type réduit. La plage de sphères de 20 à 900 nm est idéale pour l’étalonnage des microscopes électroniques et à force atomique. Les étalons de taille sont aussi utilisés dans les études de dispersion de lumière laser et la recherche sur les systèmes colloïdaux.
Les dimensions standard Nanosphere Séries 3 000 Thermo Scientific sont constituées de sphères de polystyrène hautement uniformes, étalonnées au milliardième de mètre (nanomètre) près, conformément à la méthodologie de traçabilité NIST. Un nanomètre représente 0,001 micromètre (μm) ou 10 angströms.- Disponibles sous forme de sphères polymères uniformes dans une gamme de tailles discrètes allant de 20 à 900 nm.
- Diamètres sphériques étalonnés avec des dimensions linéaires transférées du NIST par des méthodes développées par Thermo Fisher Scientific
- Les sphères sont utilisées à la place de particules de formes irrégulières afin de minimiser la réaction des systèmes analytiques aux effets de formes.
- Dimensions standard conditionnées sous forme de suspension aqueuse dans des flacons de 15 ml à embout compte-gouttes
- Concentrations optimisées pour une dispersion aisée et une stabilité colloïdale
- Les sphères ont une densité de 1,05 g/cm3 et un indice de réfraction de 1,59 à 589 nm (25°C).
- Les lots sont numérotés pour faciliter le service technique et le service après-vente.
Inclut :
Certificat d’étalonnage et de traçabilité pour le NIST, y compris une description de la méthode d’étalonnage et de son incertitude, une table des propriétés chimiques et physiques et une fiche de données de sécurité avec des instructions de manipulation et de mise au rebut.
Remarque :
Thermo Fisher Scientific dispose de ses propres installations d’ingénierie, de production et de métrologie pour améliorer le contrôle de la qualité et la réponse aux besoins des clients. Outre cette ligne de dimensions standard en polymère, nous proposons également des standards d’étalonnage en silice et en verre. Pour toute information sur des applications spécifiques ou d’autres produits non répertoriés ici, adressez-vous à notre service d’assistance technique.
Spécification
Contient des traces de surfactant pour inhiber l‘agglomération et favoriser la stabilité | |
Sauf indication contraire, réfrigérer (2 à 8°C) le produit lorsqu’il n’est pas en cours d’utilisation, mais ne pas le congeler. Conservez le flacon hermétiquement fermé en position verticale. Mélanger le produit en le retournant délicatement à la main ou avec un vortex. | |
Les étalons de taille de nanosphères de la série 3000 sont fournis dans des concentrations optimisées pour une dispersion facile et une stabilité colloïdale. | |
Étalonnage de microscope électronique | |
Particules d’étalonnage de taille | |
1.05 g/cm³ | |
De 1.59 à 589 nm (25°C) | |
Produit stable pendant une période minimum de 24 mois |
1 % de matières solides | |
Particules en polymère dans de l‘eau | |
Blanc ou incolore | |
Polystyrène | |
Certificat d’étalonnage et de traçabilité pour le NIST | |
15 ml | |
<3 % | |
450 nm |