Learn More
Wheaton™ Récipient universel en polystyrène de 30 ml
Le conteneur d’échantillons stérile garantit la sécurité des échantillons et la sécurité de l’utilisateur avec des performances sans fuite.
Marque: Wheaton™ 327150
103.86 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21744" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour le prélèvement, le transport et le stockage général des échantillons
- Large gamme de récipients pour répondre à la plupart des besoins de l’utilisateur
Spécification
Récipient à échantillons | |
Polystyrène | |
30 mL | |
Blanc | |
Bouchon à vis | |
93,5 mm | |
400/Carton |
Oui | |
Stérile | |
Directive européenne 98/79/CE | |
Polypropylène | |
30,5 mm | |
unie | |
50/paquet |