Learn More
Clinisafe™ Récipient de 30 litres pour déchets cliniques
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Bleu
Jaune
Rouge
Violet
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Clinisafe™ offre une solution de gestion durable des déchets cliniques sur le marché, qui réduit votre empreinte carbone et vous aide à atteindre le niveau zéro déchet.
- Le récipient Clinisafe™ de 30 litres est spécialement conçu pour permettre l’élimination sûre des déchets cliniques non tranchants.
- La grande capacité et le point d’entrée ouvert permettent l’élimination sûre et facile d’une gamme de récipients. Le couvercle peut être temporairement fermé pour dissimuler le contenu lorsqu’il n’est pas utilisé et fermé en toute sécurité pour le transport jusqu’à l’élimination finale.
- Caractéristiques et avantages :
- Fabriqués à partir de matériaux recyclés à faible empreinte carbone
- Élimination des récipients NSP usagés
- Grande zone de remplissage
- Système de fermeture temporaire et finale
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 30 L |
| Certifications/Conformité | Réglementation du Royaume-Uni |
| Couleur de bouchon | Bleu |
| Couleur | Gris |
| Dimensions (L x l x H) | 395 x 300 x 340 mm |
| Quantité | 10/Carton |
| À utiliser avec (application) | Élimination sûre des déchets cliniques non tranchants |
| Type de produit | Conteneur à déchets |