Learn More
Econix™ Support Bio-bin™ M 30 litres
Support conçu pour permettre au bac Bio-bin™ 30 litres de s’incliner à environ 15 degrés et faciliter ainsi le remplissage des articles longs et fins comme les pipettes.
Marque: Econix™ BEXBBMS30.0
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 1.50000kg
Description
- Permet à l’utilisateur de voir le contenu facilement
- Aide à prévenir le remplissage excessif
- Pour une utilisation dans les laboratoires et à côté des paillasses afin de faciliter la visibilité du contenu du bac
Spécification
400 mm | |
Autoclavable | |
Acier inoxydable |
Acier inoxydable | |
30 L de Bio-bin™ | |
Support |