Learn More
Hamilton™ Calibre 30, aiguille sans pavillon, longueur personnalisée (0,375 à 12 po), type de pointe 2, 3 ou 4, 6/boîte
Cette catégorie d’aiguilles est fournie sans pavillon, de sorte qu’elles ne peuvent pas être connectées à une seringue Hamilton. Le type de pointe et la longueur de la tubulure peuvent être spécifiés au moment de la commande.
Marque:  Hamilton™ 22030-01
Code produit. 12381818
  • 145.00€ / 6 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Fiche technique
JaugeJauge 30
Type de pointe2, 3 ou 4
Longueur de l’aiguilleLongueur de l’aiguille sur mesure
AutoclavableOui
Quantité de ventesSix aiguilles par boîte
MoyeuPas de moyeu
Spécification
Spécification
30 g
Aiguilles sans embase