Learn More
3-[(triméthylsilyl)éthynyl]benzonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7036681
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 15441128
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H55012.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 190771-22-3 | C12H13NSi | 199.328 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 190771-22-3
Formule moléculaire C12H13NSi
Poids moléculaire (g/mol) 199.328
Numéro MDL MFCD09260494
Clé InChI QEZDMZVLNWSJSA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-trimethylsilyl ethynyl benzonitrile, 3-2-trimethylsilyl ethynyl benzonitrile, benzonitrile,3-2-trimethylsilyl ethynyl, benzonitrile, 3-2-trimethylsilyl ethynyl, 3-trimethylsilanylethynylbenzonitrile, 3-trimethylsilanylethynyl-benzonitrile
CID PubChem 22570318
Nom IUPAC 3-(2-triméthylsilyléthynyl)benzonitrile
SMILES C[Si](C)(C)C#CC1=CC(=CC=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile
Point de fusion 42°C to 47°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 199.33
Pourcentage de pureté 97%