Learn More
Méthacrylate de 3-(triméthoxysilyl)propyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10412411
Méthacrylate de 3-(triméthoxysilyl)propyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10412411
5 mL, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10412411
Marque: Thermo Scientific Acros 216550050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2530-85-0
Formule moléculaire C10H20O5Si
Poids moléculaire (g/mol) 248.35
Numéro MDL MFCD00008593
Clé InChI XDLMVUHYZWKMMD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-trimethoxysilyl propyl methacrylate, 3-methacryloxypropyltrimethoxysilane, methacryloxypropyltrimethoxysilane, dynasylan memo, silicone a-174, union carbide a-174, mops-m, silane a-174, nuca 174, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 3-trimethoxysilyl propyl esterAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 17318
Nom IUPAC 2-Méthylprop-2-énoate de 3-triméthoxysilylpropyl
SMILES CC(=C)C(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Densité 1.0400g/mL
Point d’ébullition 190.0°C
Point d’éclair 100°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2C=C(CH3)CO2(CH2)3Si(OCH3)3
Indice de réfraction 1.4300 to 1.4320
Quantité 5 mL
Gravité spécifique 1.04
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,ether,methanol and,hydrocarbons
Viscosité 2.5 mm2/s (25°C)
Poids de la formule 248.35
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0468486 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number216550050,216551000,216555000
Numéro de lotA0465003 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/08/2024 Catalog Number216550050,216551000,216555000
Numéro de lotA0458964 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/12/2023 Catalog Number216550050,216551000,216555000
Numéro de lotA0444182 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number216550050,216551000,216555000
Numéro de lotA0414512 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number216550050,216551000,216555000
Nom du produit
Méthacrylate de 3-(triméthoxysilyl)propyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >