Learn More
3-thien-3-ylaniline, ≥97 %, Thermo Scientific™ Code produit.: 10563135
3-thien-3-ylaniline, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10563135
250 mg
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Code produit. 10563135
Marque: Thermo Scientific Maybridge CC48414CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 161886-96-0
Formule moléculaire C10H9NS
Poids moléculaire (g/mol) 175.25
Numéro MDL MFCD06740169
Clé InChI SHUODWYRFVFGOA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-thien-3-ylaniline, 3-thiophen-3-yl aniline, 3-3-aminophenyl thiophene, 3-thiophen-3-yl-phenylamine, 3-3-thienyl aniline, 3-3-thienyl phenylamine, 3-thiophen-3-ylphenylamine, benzenamine,3-3-thienyl, 3-thiophen-3-yl benzenamine, benzenamine, 3-3-thienyl
CID PubChem 4130337
SMILES NC1=CC=CC(=C1)C1=CSC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Thien-3-ylaniline
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Nom IUPAC 3-(thiophène-3-yl)aniline
Poids de la formule 175.25
Pourcentage de pureté 97%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3-thien-3-ylaniline, ≥97 %, Thermo Scientific™ >