Learn More
3-sulfo-N-succinimidyl4-(maléimidométhyl)cyclohexane-1-carboxylate sel de sodium, 97 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15445275
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
Code produit. 15445275
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H54807.MB
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 92921-24-9 | C16H17N2NaO9S | 436.367 g/mol
3-Sulfo-N-succinimidyl 4-(maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate sodium salt is a cross-linking reagent incorporating an extended spacer with amine and sulfhydryl reactivity. Typically, coupled initially to molecules containing primary amines by amide bonds buffered at pH 7.5 (6.5-8.5). Second coupling specific for molecules containing free sulfhydryl by thioether linkage buffered at pH 6.8 (6.5-7.0). Useful for preparation of enzyme immunoconjugates and hapten carrier molecule conjugates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel de sodium de 3-sulfo-N-succinimidyle 4-(maléimidométhyl)cyclohexane-1-carboxylate est un réactif de réticulation incorporant un bras d’espaceur étendu avec une réactivité aux amines et au sulfhydryle. Généralement initialement couplé à des molécules contenant des amines primaires par des liaisons amides tamponnées avec un pH de 7,5 (6,5-8,5). Deuxième couplage spécifique pour les molécules contenant du sulfhydryle libre par liaison thioéther tamponnée avec un pH de 6,8 (6,5-7,0). Utile pour la préparation d’immunoconjugués d’enzymes et de conjugués de molécules porteuses d’haptènes.
Solubilité
Soluble dans l’eau (2,5 mg/ml) et le diméthylformamide.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92921-24-9
Formule moléculaire C16H17N2NaO9S
Poids moléculaire (g/mol) 436.367
Numéro MDL MFCD00054978
Clé InChI VUFNRPJNRFOTGK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sulfo-smcc, sodium 1-4-2,5-dioxo-2,5-dihydro-1h-pyrrol-1-yl methyl cyclohexanecarbonyl oxy-2,5-dioxopyrrolidine-3-sulfonate, sulfo-smcc sodium, 4-maleimidomethyl cyclohexane-1-carboxylic acid 3-sulfo-n-hydroxysuccinimide ester sodium salt, 3-sulfo-n-succinimidyl 4-n-maleimidomethyl cyclohexane-1-carboxylate sodium salt, sulfo-trans-smcc, sulfo-smcc crosslinker, sulfo-n-succinimidyl 4-maleimidomethyl cyclohexane-1-carboxylate sodium salt, sulfo-smcc sodium salt, bicl207
CID PubChem 4618794
Nom IUPAC Sodium;1-[4-[(2,5-dioxopyrrol-1-yl)méthyl]cyclohexanecarbonyl]oxy-2,5-dioxopyrrolidine-3-sulfonate
SMILES C1CC(CCC1CN2C(=O)C=CC2=O)C(=O)ON3C(=O)CC(C3=O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Sulfo-N-succinimidyl 4-(maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate sodium salt
Quantité 25 mg
Informations sur la solubilité Soluble in water (2.5mg/ml) and dimethyl formamide.
Poids de la formule 436.37
Pourcentage de pureté ≥98%