Learn More
Masterflex™ Tubulure à 3 arrêts, PharMed Ismaprene
Idéale pour les applications pharmaceutique, médicales et liées aux denrées alimentaires.
128.70€ - 167.00€
Spécification
Certifications/Conformité | FDA 21 CFR 177.2600, pharmacopée américaine classe VI, listé NSF (norme 51) |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Matériau | Ismaprène PharMed |
Longueur totale (métrique) | 400 mm |
Température min. de fonctionnement (métrique) | −60°C |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10012942
|
Masterflex™
SC0318A |
Diam. interne2,54 mm |
128.70€
6 pièces |
Expédition estimée: 29-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15798398
|
Masterflex™
95714-34 |
Diam. interne1,42 mm |
167.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Recommandée pour les cultures et les tissus cellulaires.
- Idéale pour filtrer la production, pour la fermentation et pour les chaînes de fabrication des bioréacteurs.
- Très longue durée de vie.
- Non toxique et non hémolytique.
- Imperméable à la lumière classique et aux rayons UV.
- Convient aux produits médicaux et aux denrées alimentaires.
- Spallation des particules faible.
- Autoclavable de manière répétitive.
- Résistance aux nettoyages CIP et SIP et à la stérilisation répétés.
- Répond aux critères USP classe VI, FDA et NSF.
Spécification
FDA 21 CFR 177.2600, pharmacopée américaine classe VI, listé NSF (norme 51) | |
Ismaprène PharMed | |
−60°C | |
Autoclaveable with steam, 30 minutes at 1 bar (15 psi) and 141°C (250°F). Gas sterilization with ethylene oxide. Sterilization with radiation up to 2.5 mrad. Caution: Use special tubing version (welded stoppers) when autoclaving 2 or 3-stop color-coded tubing. | |
135°C |
Autoclavable | |
400 mm | |
Acides :Bon, Solutions alcalines :Bon, Solvants :Non enreg., Pression :Vide pas enregistré :Excellent, milieux visqueux :Bon, Milieu stérile :Excellent | |
Beige |