Learn More
Fisherbrand™ Connecteurs d’échafaudage pivotants à trois voies
Code produit. 10000301 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
de 0 à 13 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10000301
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisés pour fixer trois tiges ou tubes mutuellement à des angles droits. Les connecteurs d’échafaudage pivotants à trois voies Fisherbrand™ peuvent être serrés manuellement.
  • Avec vis de serrage
  • Pour tiges et tubes de 6 à 13 mm de diamètre
Spécification
Diamètre (métrique) externe de 0 à 13 mm
Type de produit 3 noix de serrage à tiges 0–13 mm