Learn More
3-Pyrolidinol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
106.00€ - 342.00€
Identifiants chimiques
CAS 40499-83-0
Formule moléculaire C4H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 87.12
Numéro MDL MFCD00005256
Clé InChI JHHZLHWJQPUNKB-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 3-pyrrolidinol, 3-hydroxypyrrolidine, dl-3-pyrrolidinol, 3-hydroxy pyrrolidine, dl-3-hydroxypyrrolidine, rs-3-hydroxypyrrolidine, 3-hydroxypyrrolidinehydrochloride, pyrrolidin-3ol, pyrrolidin-3-o, pyrrolidine-3-ol
CID PubChem 98210
Nom IUPAC pyrrolidin-3-ol
SMILES OC1CCNC1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10071254
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
425750010
1 g Flacon en verre
106.00€
1g
10536864
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
425750050
5 g Flacon en verre
342.00€
5g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
40499-83-0
87.12
JHHZLHWJQPUNKB-UHFFFAOYNA-N
98210
OC1CCNC1
C4H9NO
MFCD00005256
3-pyrrolidinol, 3-hydroxypyrrolidine, dl-3-pyrrolidinol, 3-hydroxy pyrrolidine, dl-3-hydroxypyrrolidine, rs-3-hydroxypyrrolidine, 3-hydroxypyrrolidinehydrochloride, pyrrolidin-3ol, pyrrolidin-3-o, pyrrolidine-3-ol
pyrrolidin-3-ol
Spécification
3-Pyrrolidinol
96.0
Incolore à jaune
179°C
Authentique
C4H9NO
MFCD00005256
3-pyrrolidinol, 3-hydroxypyrrolidine, dl-3-pyrrolidinol, 3-hydroxy pyrrolidine, dl-3-hydroxypyrrolidine, rs-3-hydroxypyrrolidine, 3-hydroxypyrrolidinehydrochloride, pyrrolidin-3ol, pyrrolidin-3-o, pyrrolidine-3-ol
OC1CCNC1
87.12
87.12
Liquide
40499-83-0
100.0
1.0760g/mL
>110°C
96% min. (GC)
1.4881
1.076
JHHZLHWJQPUNKB-UHFFFAOYNA-N
pyrrolidin-3-ol
98210
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
EN CAS
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 254-944-5
Recommended Storage : Le produit devient marron lors du stockage
Identifiant produit
  • 3-Pyrrolidinol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.