Learn More
3-(pyrrolidine-1-ylméthyl)chlorhydrate dʼacide benzoïque, 90 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10255664
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1g
250mg
5g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10255664
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Maybridge CC55751DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 887922-93-2
Formule moléculaire C12H16ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 241.715
Clé InChI BORITTZEFSYNFT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-pyrrolidin-1-ylmethyl benzoic acid hydrochloride, 3-1-pyrrolidylmethyl benzoic acid hydrochloride, 3-pyrrolidinylmethyl benzoic acid, chloride, 3-1-pyrrolidylmethyl benzoicacidhydrochloride, 3-pyrrolidin-1-ylmethyl-benzoic acid hydochloride, 3-pyrrolidin-1-ylmethyl-benzoic acid hydrochloride, 3-pyrrolidin-1-yl methyl benzoic acid-hydrogen chloride 1/1
CID PubChem 18525874
Nom IUPAC Acide 3-(pyrrolidine-1-ylméthyl)benzoïque ; hydrochlorure
SMILES C1CCN(C1)CC2=CC=CC(=C2)C(=O)O.Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride
Plage de pourcentage du dosage 90%
Quantité 1 g
Poids de la formule 241.72
Pourcentage de pureté 90%