Learn More
3-pyridinecarboxaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
29.15€ - 319.59€
Identifiants chimiques
CAS 500-22-1
Formule moléculaire C6H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 107.11
Clé InChI QJZUKDFHGGYHMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-pyridinecarboxaldehyde, nicotinaldehyde, 3-pyridinaldehyde, pyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridylcarboxaldehyde, 3-pyridylaldehyde, nicotinealdehyde, 3-formylpyridine, pyridine-3-aldehyde, nicotinic aldehyde
CID PubChem 10371
ChEBI CHEBI:28345
Nom IUPAC pyridine-3-carbalaldéhyde
SMILES C1=CC(=CN=C1)C=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10143470
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
131830250
25 g Flacon en verre
29.15€
25g
10011450
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
131831000
100 g Flacon en verre
80.90€
100g
11956291
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
131835000
500 g Flacon en verre
319.59€
500g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
500-22-1
107.11
3-pyridinecarboxaldehyde, nicotinaldehyde, 3-pyridinaldehyde, pyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridylcarboxaldehyde, 3-pyridylaldehyde, nicotinealdehyde, 3-formylpyridine, pyridine-3-aldehyde, nicotinic aldehyde
CHEBI:28345
C1=CC(=CN=C1)C=O
C6H5NO
QJZUKDFHGGYHMC-UHFFFAOYSA-N
10371
pyridine-3-carbalaldéhyde
Spécification
3-Pyridinecarboxaldehyde
Jaune à marron
95.0°C to 97.0°C (15.0 mmHg)
Authentique
C6H5NO
1.5480 to 1.5500
1.142
Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in most organic solvents
C1=CC(=CN=C1)C=O
107.11
CHEBI:28345
98%
500-22-1
1.1420g/mL
84°C
97.5% min. (GC)
(C5H4N)COH
21,I,288
3-pyridinecarboxaldehyde, nicotinaldehyde, 3-pyridinaldehyde, pyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridylcarboxaldehyde, 3-pyridylaldehyde, nicotinealdehyde, 3-formylpyridine, pyridine-3-aldehyde, nicotinic aldehyde
QJZUKDFHGGYHMC-UHFFFAOYSA-N
pyridine-3-carbalaldéhyde
10371
107.11
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut provoquer une allergie cutanée.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
Ne PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 207-900-4
Identifiant produit
  • 3-Pyridinecarboxaldehyde
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.