Learn More
3-phénylpropiophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11327266
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
3-Phenylpropiophenone is used to produce 2-bromo-1,3-diphenyl-propan-1-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-phénylpropiophénone est utilisé pour produire du 2 -bromo-1,3-diphényl-propan-1-one.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1083-30-3
Formule moléculaire C15H14O
Poids moléculaire (g/mol) 210.276
Numéro MDL MFCD00039563
Clé InChI QGGZBXOADPVUPN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dihydrochalcone, 3-phenylpropiophenone, benzylacetophenone, hydrochalcone, 1,3-diphenyl-1-propanone, beta-phenylpropiophenone, hydrocinnamophenone, 1,3-diphenyl-1-oxopropane, phenethyl phenyl ketone, phenyl phenethyl ketone
CID PubChem 64802
ChEBI CHEBI:71231
Nom IUPAC 1,3-diphénylpropan-1-one
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCC(=O)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Phenylpropiophenone
Point de fusion 68°C to 73°C
Quantité 50 g
Beilstein 1910661
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 210.28
Pourcentage de pureté 98%