Learn More
Chlorure de 3-phénylpropionyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11469842
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
The 3-phenylpropionate (dihydrocinnamoyl) ester has been used as a protecting group in nucleoside synthesis. Used in the synthesis of 1-Phenyl-3-methyl-4-acyl-5- pyrazolones. N-(3-phenyl-n-propyl)-1-phenyl-2-aminopropane were prepared by acylation of the appropriate amine with 3-phenylpropionyl chloride followed by reduction of the resulting amide with either LiA1H4. For the preparation of the phenylacetyl (PA) and 3-phenylpropionyl (PP) derivatives, the corresponding amino acids were coupled in the usual manner with phenylacetyl chloride or 3-phenylpropionyl chloride in the presence of either NaOH(PA-LD- and DL-Pgly. 3-Phenylpropionyl chloride (4) was treated with diazomethane to give diazoketone. Allyloxy resin 12 was acylated with 3-phenylpropionyl chloride and treated with 50% TFA for 1 h followed by treatment with Pd(PPh3)4/PPh3 in solution to furnish the desired hydrox- amic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Lʼester 3-phénylpropionate (dihydrocinnamoyl) a été utilisé comme groupe de protection dans la synthèse des nucléosides. Utilisé dans la synthèse des 1-phényl-3-méthyl-4-acyl-5-pyrazolones. On a préparé le N-(3-phényl-n-propyl)-1-phényl-2-aminopropane par acylation de lʼamine appropriée avec le chlorure de 3-phénylpropionyle, suivi dʼune réduction de lʼamide résultant avec lʼun ou lʼautre LiA1H4. Pour la préparation des dérivés phénylacétyl (PA) et 3-phénylpropionyl (PP), les acides aminés correspondants ont été couplés de la manière habituelle avec du chlorure de phénylacétyle ou du chlorure de 3-phénylpropionyle en présence de NaOH(PA-LD- et DL-Pgly. Le chlorure de 3-phénylpropionyle (4) a été traité avec du diazométhane pour donner de la diazokétone. La résine allyloxy 12 a été acylée avec du chlorure de 3-phénylpropionyl et traitée avec50 % de TFA pendant 1 h, suivie dʼun traitement par Pd(PPh3)4/PPh3 en solution pour fournir lʼacide hydroxamique souhaité.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver loin des agents oxydants forts, des amines, des alcools, des métaux actifs, des bases, de lʼeau, et de lʼhumidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 645-45-4
Formule moléculaire C9H9ClO
Poids moléculaire (g/mol) 168.62
Numéro MDL MFCD00000748
Clé InChI MFEILWXBDBCWKF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-phenylpropionyl chloride, hydrocinnamoyl chloride, benzenepropanoyl chloride, dihydrocinnamoyl chloride, hydrocinnamyl chloride, propionyl chloride, 3-phenyl, hydrocinnamoylchloride, beta-phenylpropionyl chloride, 3-phenylpropionic acid chloride, beta-phenylpropanoyl chloride
CID PubChem 64801
Nom IUPAC Chlorure de 3-phénylpropanoyl
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCC(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Phenylpropionyl chloride
Point de fusion -7°C
Densité 1.135
Point d’ébullition 225°C
Point d’éclair 108°C (226°F)
Odeur Acrid
Indice de réfraction 1.5265
Quantité 250 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 742586
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water (reacts),and ether.
Poids de la formule 168.62
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .