Learn More
3-(phénylamino)cyclohex-2-ène-1-one, 98 %, Acros Organics
21.70€ - 76.30€
Identifiants chimiques
CAS | 24706-50-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H13NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 187.24 |
Numéro MDL | MFCD00082654 |
Clé InChI | IVONJXTZXFTWNA-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 98795 |
Nom IUPAC | 3-(phenylamino)cyclohex-2-en-1-one |
SMILES | O=C1CCCC(NC2=CC=CC=C2)=C1 |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
24706-50-1 | |
187.24 | |
IVONJXTZXFTWNA-UHFFFAOYSA-N | |
3-(phenylamino)cyclohex-2-en-1-one |
C12H13NO | |
MFCD00082654 | |
98795 | |
O=C1CCCC(NC2=CC=CC=C2)=C1 |
Spécification
3-(Phenylamino)cyclohex-2-ene-1-one | |
178°C to 182°C | |
Flacon en verre | |
MFCD00082654 | |
Solubility in water: insoluble | |
O=C1CCCC(NC2=CC=CC=C2)=C1 | |
187.24 | |
187.24 |
24706-50-1 | |
97.5% min. (HPLC) | |
C12H13NO | |
3-anilino-2-cyclohexen-1-one, 2-cyclohexen-1-one, 3-phenylamino, 3-phenylamino cyclohex-2-en-1-one, 3-phenylamino cyclohex-2-enone, 3-anilinocyclohex-ene-1-one, 3-phenylamino-2-cyclohexen-1-one, 2-cyclohexen-1-one,3-phenylamino, acmc-1cr8y, 3-anilino-2-cyclohexenone, aronis25001 | |
IVONJXTZXFTWNA-UHFFFAOYSA-N | |
3-(phenylamino)cyclohex-2-en-1-one | |
98795 | |
98% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 3-(Phenylamino)cyclohex-2-ene-1-one
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3-(phénylamino)cyclohex-2-ène-1-one, 98 %, Acros Organics