Learn More
3-phényl-1-propyne, 97 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10588643
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10147-11-2
Formule moléculaire C9H8
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Numéro MDL MFCD00134431
Clé InChI NGKSKVYWPINGLI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-phenyl-1-propyne, 2-propynyl benzene, benzylacetylene, prop-2-yn-1-ylbenzene, benzene, 2-propynyl, propargylbenzol, propargylbenzene, benzyl acetylene, 3-phenyl-propyne, 3-phenyl-1-propyn
CID PubChem 575753
Nom IUPAC Prop-2-ynylbenzène
SMILES C#CCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Phenyl-1-propyne
Note relative au nom Stabilized
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9340g/mL
Point d’ébullition 75.0°C (20.0 mmHg)
Point d’éclair 52°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5260 to 1.5290
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.934
Stabilisateur 250ppm BHT
Poids de la formule 116.16
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Phenyl-1-propyne, stabilized
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.