Learn More
[3-(phénoxyméthyl)phényl]méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10422805
1 g, Flacon en verre ambré
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau [3-(Phenoxymethyl)phenyl]methanol
CAS 34904-99-9
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C14H14O2
Numéro MDL MFCD09025916
Quantité 1 g
Synonyme 3-phenoxymethyl phenyl methanol, 3-phenoxymethyl phenyl methan-1-ol
Clé InChI ZKZSJQJXKWKOJY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=CC(=C2)CO
Nom IUPAC [3-(phénoxyméthyl)phényl]méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 214.264
CID PubChem 12399930
Poids de la formule 214.26
Pourcentage de pureté 97%
Nom du produit
[3-(phénoxyméthyl)phényl]méthanol, 97 %, Thermo Scientific™ >