Learn More
3-Pentanone, ReagentPlus™, ≥99.0% (GC), Honeywell™
Qualité réactif, ≥ 99,0 % (GC)
28.78€ - 596.36€
Identifiants chimiques
CAS 96-22-0
Formule moléculaire C5H10O
Poids moléculaire (g/mol) 86.13
Numéro MDL MFCD00009320
Clé InChI FDPIMTJIUBPUKL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-pentanone, diethyl ketone, propione, ethyl ketone, dimethylacetone, metacetone, methacetone, diethylcetone, ethyl propionyl, diethylketone
CID PubChem 7288
ChEBI CHEBI:67886
Nom IUPAC pentan-3-one
SMILES CCC(=O)CC
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15621190
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell Research Chemicals
127604-100ML
100 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15671190
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell Research Chemicals
127604-500ML
500 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15641190
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell Research Chemicals
127604-1L
1 L Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15651190
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell Research Chemicals
127604-2.5L
2.5 L Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15661190
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell Research Chemicals
127604-20L
20 L Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Spécification
Identifiants chimiques
96-22-0
86.13
FDPIMTJIUBPUKL-UHFFFAOYSA-N
7288
pentan-3-one
C5H10O
MFCD00009320
3-pentanone, diethyl ketone, propione, ethyl ketone, dimethylacetone, metacetone, methacetone, diethylcetone, ethyl propionyl, diethylketone
CHEBI:67886
CCC(=O)CC
Spécification
3-Pentanone
-39°C
0.813g/mL at 25°C
7°C (44.6°F)
C5H10O
n20/D 1.392(lit.)
UN1156
3-pentanone, diethyl ketone, propione, ethyl ketone, dimethylacetone, metacetone, methacetone, diethylcetone, ethyl propionyl, diethylketone
FDPIMTJIUBPUKL-UHFFFAOYSA-N
pentan-3-one
7288
86.13g/mol
ReagentPlus™
96-22-0
Incolore
102°C
Flacon en verre
CH3CH2COCH2CH3
MFCD00009320
635749
Slightly soluble in water
CCC(=O)CC
86.13
CHEBI:67886
≥99.0% (GC)
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P210-P305 + P351 + P338-P370 + P378-P403 + P235
H225-H319-H335-H336
missing translation for 'dotInformation' : Class 3 - PG 2 - Diethyl ketone
missing translation for 'einecsNumber' : 202-490-3
missing translation for 'rtecsNumber' : SA8050000